Tisk…
4-Chloro-2-methylbenzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR2971-1G OR2971-5G
APOSOR2971-1GEA 1910 CZK
APOSOR2971-1G APOSOR2971-5G
4-Chloro-2-methylbenzylamine
4-Chloro-2-methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₁₀ClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047932
CAS číslo: 27917-11-9
UN: 3259
ADR: 8,III