Tisk…
Methyl-4-(1-hydroxyiminoethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR29703-1G OR29703-5G
APOSOR29703-1GEA 3540 CZK
APOSOR29703-1G APOSOR29703-5G
Methyl-4-(1-hydroxyiminoethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Methyl-4-(1-hydroxyiminoethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₄
MW: 198,18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00068117
CAS číslo: 175277-20-0