Tisk…
Methyl-2,4-dichlorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2,4-dichlorobenzoate
OR29697-100G OR29697-25G OR29697-5G
APOSOR29697-100GEA 3810 CZK
APOSOR29697-100G APOSOR29697-25G APOSOR29697-5G
Methyl-2,4-dichlorobenzoate
Methyl-2,4-dichlorobenzoate
Vzorec: C₈H₆Cl₂O₂
MW: 205.04
Bod varu: 239 °C
Hustota: 1.386 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085117
CAS číslo: 35112-28-8
EINECS: 252-374-1