Tisk…
Methyl-3-methyl-5-(5-methylisoxazol-3-yl)isoxazole-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR29688-10G OR29688-1G OR29688-5G
APOSOR29688-10GEA 22160 CZK
APOSOR29688-10G APOSOR29688-1G APOSOR29688-5G
Methyl-3-methyl-5-(5-methylisoxazol-3-yl)isoxazole-4-carboxylate
Methyl-3-methyl-5-(5-methylisoxazol-3-yl)isoxazole-4-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085130
CAS číslo: 175277-12-0