3-Iodobenzylamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR2968-1G
OR2968-25G
OR2968-5G
APOSOR2968-1GEA
622
CZK
APOSOR2968-1G
APOSOR2968-25G
APOSOR2968-5G
3-Iodobenzylamine hydrochloride
3-Iodobenzylamine hydrochloride
Vzorec:
C₇H₉ClIN Bod tání: 188…190 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012857 CAS číslo: 3718-88-5 EINECS: 223-068-5 |