Tisk…
4-Bromo-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR29671-1G OR29671-250MG
APOSOR29671-1GEA 3110 CZK
APOSOR29671-1G APOSOR29671-250MG
4-Bromo-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
4-Bromo-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₉BrN₂O₂
MW: 233,626 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173776
CAS číslo: 175276-99-0