Tisk…
4-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2967-1G OR2967-5G
APOSOR2967-1GEA 622 CZK
APOSOR2967-1G APOSOR2967-5G
4-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde 98%
4-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇NO₄
MW: 181,1455 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024254
CAS číslo: 22996-21-0