Tisk…
2-Methyl-1,3-thiazole-4-carboxamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methylthiazole-4-carboxamide
OR29665-250MG OR29665-1G
APOSOR29665-250MGEA 1660 CZK
APOSOR29665-250MG APOSOR29665-1G
2-Methyl-1,3-thiazole-4-carboxamide
2-Methyl-1,3-thiazole-4-carboxamide
Vzorec: C₅H₆N₂OS
MW: 142,18 g/mol
Bod tání: 151…152 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00221183
CAS číslo: 31825-95-3