Tisk…
(2,6-Dichlorophenoxy)acetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR29660-1G OR29660-250MG OR29660-500MG
APOSOR29660-1GEA 7280 CZK
APOSOR29660-1G APOSOR29660-250MG APOSOR29660-500MG
(2,6-Dichlorophenoxy)acetonitrile
(2,6-Dichlorophenoxy)acetonitrile
Vzorec: C₈H₅Cl₂NO
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 21244-78-0