Tisk…

ω-Bromo-4-cyanoacetophenone 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR29653-100G OR29653-25G OR29653-5G
APOSOR29653-100GEA 9330 CZK
APOSOR29653-100G APOSOR29653-25G APOSOR29653-5G
ω-Bromo-4-cyanoacetophenone 95%
ω-Bromo-4-cyanoacetophenone
Vzorec: C₉H₆BrNO
Bod tání: 91…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052931
CAS číslo: 20099-89-2
UN: 2923
ADR: 8+6.1,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR