Tisk…
4-(Chloromethyl)-2-methyl-1,3-thiazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Chloromethyl)-2-methylthiazole
OR29650-1G
APOSOR29650-1GEA 5790 CZK
APOSOR29650-1G
4-(Chloromethyl)-2-methyl-1,3-thiazole 95%
4-(Chloromethyl)-2-methyl-1,3-thiazole
Vzorec: C₅H₆ClNS
MW: 147,63 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00051642
CAS číslo: 39238-07-8