Tisk…
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Ethyl-3-methylpyrazole-5-carboxylic acid
OR29643-25G
APOSOR29643-25GEA 2690 CZK
APOSOR29643-25G
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₁₀N₂O₂
MW: 154,17 g/mol
Bod tání: 142…143 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00156147
CAS číslo: 50920-65-5