Tisk…
(4-Methoxyphenoxy)acetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR29620-10G OR29620-5G
APOSOR29620-10GEA 2610 CZK
APOSOR29620-10G APOSOR29620-5G
(4-Methoxyphenoxy)acetonitrile
(4-Methoxyphenoxy)acetonitrile
Vzorec: C₉H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017528
CAS číslo: 22446-12-4