(3,5-Dichlorophenoxy)acetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR29617-10G
OR29617-1G
OR29617-5G
APOSOR29617-10GEA
4930
CZK
APOSOR29617-10G
APOSOR29617-1G
APOSOR29617-5G
(3,5-Dichlorophenoxy)acetonitrile
(3,5-Dichlorophenoxy)acetonitrile
Vzorec:
C₈H₅Cl₂NO MW: 202,04 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00052707 CAS číslo: 103140-12-1 |