Ethyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR29612-1G
OR29612-5G
APOSOR29612-1GEA
622
CZK
APOSOR29612-1G
APOSOR29612-5G
Ethyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Ethyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Vzorec:
C₇H₉NO₃ Bod tání: 27…31 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00085080 CAS číslo: 3209-72-1 |