Tisk…
4-(1,3-Dithiolan-2-yl)phenol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR29583-1G OR29583-5G
APOSOR29583-1GEA 1660 CZK
APOSOR29583-1G APOSOR29583-5G
4-(1,3-Dithiolan-2-yl)phenol
4-(1,3-Dithiolan-2-yl)phenol
Vzorec: C₉H₁₀OS₂
Bod tání: 114…116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00068127
CAS číslo: 22068-49-1