α,3,5-Trichlorotoluene 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-(Chloromethyl)-3,5-dichlorobenzene, 1,3-Dichloro-5-(chloromethyl)benzene, 3,5-Dichlorobenzyl chloride
OR29568-25G
OR29568-10G
OR29568-1G
APOSOR29568-25GEA
3020
CZK
APOSOR29568-25G
APOSOR29568-10G
APOSOR29568-1G
α,3,5-Trichlorotoluene 98+%
α,3,5-Trichlorotoluene
Vzorec:
C₇H₅Cl₃ MW: 195.47 Bod tání: 35…37 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00060278 CAS číslo: 3290-06-0 UN: 3261 ADR: 8 III |