Tisk…
3,5-Dichlorobenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR29565-25G OR29565-5G OR29565-100G
APOSOR29565-25GEA 827 CZK
APOSOR29565-25G APOSOR29565-5G APOSOR29565-100G
3,5-Dichlorobenzyl alcohol
3,5-Dichlorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆Cl₂O
MW: 177,03 g/mol
Bod tání: 76…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004634
CAS číslo: 60211-57-6
EINECS: 262-109-1