Tisk…
3-Aminoisonicotinic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Aminoisonicotinic Acid, 3-Aminopyridine-4-carboxylic acid
OR29468-25G OR29468-5G
APOSOR29468-25GEA 2900 CZK
APOSOR29468-25G APOSOR29468-5G
3-Aminoisonicotinic acid 98%
3-Aminoisonicotinic acid
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
Bod tání: 287…291 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00137840
CAS číslo: 7579-20-6