Tisk…
3,4-Pyridinedicarboximide 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR29467-100G OR29467-25G OR29467-5G
APOSOR29467-100GEA 5960 CZK
APOSOR29467-100G APOSOR29467-25G APOSOR29467-5G
3,4-Pyridinedicarboximide 99%
3,4-Pyridinedicarboximide
Vzorec: C₇H₄N₂O₂
MW: 148,12 g/mol
Bod tání: 232…235 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013439
CAS číslo: 4664-01-1