Methyl-4-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR29452-1G
OR29452-250MG
APOSOR29452-1GEA
0
CZK
APOSOR29452-1G
APOSOR29452-250MG
Methyl-4-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Methyl-4-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Vzorec:
C₉H₁₁NO₃ Bod tání: 179…181 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00203870 CAS číslo: 175205-91-1 |