Tisk…
2-(2-Chlorobenzylthio)ethylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR29429-1G OR29429-250MG
APOSOR29429-1GEA 5630 CZK
APOSOR29429-1G APOSOR29429-250MG
2-(2-Chlorobenzylthio)ethylamine
2-(2-Chlorobenzylthio)ethylamine
Vzorec: C₉H₁₂ClNS
Bod varu: 160…165 °C/13mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01764494
CAS číslo: 42416-23-9
UN: 2735
ADR: 8,III