1-(4-Iodophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR29423-1G
OR29423-5G
OR29423-10G
APOSOR29423-1GEA
3190
CZK
APOSOR29423-1G
APOSOR29423-5G
APOSOR29423-10G
1-(4-Iodophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
1-(4-Iodophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Vzorec:
C₁₁H₈INO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01764931 CAS číslo: 261178-18-1 |