Tisk…
4-Morpholin-4-ylbutanenitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Morpholinobutanenitrile
OR29418-1G OR29418-5G
APOSOR29418-1GEA 1580 CZK
APOSOR29418-1G APOSOR29418-5G
4-Morpholin-4-ylbutanenitrile
4-Morpholin-4-ylbutanenitrile
Vzorec: C₈H₁₄N₂O
Bod varu: 142 °C/15mmHg
Hustota: 1,0031 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023393
CAS číslo: 5807-11-4