Tisk…

Ethyl pyrrole-2-carboxylate

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: Ethyl 1H-pyrrole-2-carboxylate

OR29376-5G OR29376-1G
APOSOR29376-5GEA 705 CZK
APOSOR29376-5G APOSOR29376-1G
Ethyl pyrrole-2-carboxylate
Ethyl pyrrole-2-carboxylate
Vzorec: C₇H₉NO₂
MW: 139,16 g/mol
Bod varu: 70 °C/0,8mmHg
Bod tání: 37…39 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00817049
CAS číslo: 2199-43-1

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR