Tisk…
Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR29375-100G OR29375-25G
APOSOR29375-100GEA 5630 CZK
APOSOR29375-100G APOSOR29375-25G
Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Vzorec: C₆H₇NO₂
Bod tání: 74…78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00817048
CAS číslo: 1193-62-0