Tisk…
3-(3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR29368-1G OR29368-250MG
APOSOR29368-1GEA 5260 CZK
APOSOR29368-1G APOSOR29368-250MG
3-(3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
3-(3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Vzorec: C₉H₈Br₂O₃
Bod tání: 108…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00816760
CAS číslo: 13811-12-6