Tisk…

2,6-Dichlorobenzaldehyde hydrazone

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR29357-1G OR29357-250MG OR29357-500MG
APOSOR29357-1GEA 10820 CZK
APOSOR29357-1G APOSOR29357-250MG APOSOR29357-500MG
2,6-Dichlorobenzaldehyde hydrazone
2,6-Dichlorobenzaldehyde hydrazone
Vzorec: C₇H₆Cl₂N₂
Bod tání: 134 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00729126
CAS číslo: 59714-30-6

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR