Tisk…
3-(Chloromethyl)-5-cyclobutyl-1,2,4-oxadiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR29355-250MG OR29355-1G OR29355-5G
APOSOR29355-250MGEA 3310 CZK
APOSOR29355-250MG APOSOR29355-1G APOSOR29355-5G
3-(Chloromethyl)-5-cyclobutyl-1,2,4-oxadiazole
3-(Chloromethyl)-5-cyclobutyl-1,2,4-oxadiazole
Vzorec: C₇H₉ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00728735
CAS číslo: 259683-88-0