Tisk…
Methyl-5-bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzenecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 5-bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzoate
OR2935-1G OR2935-5G
APOSOR2935-1GEA 1870 CZK
APOSOR2935-1G APOSOR2935-5G
Methyl-5-bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzenecarboxylate
Methyl-5-bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzenecarboxylate
Vzorec: C₈H₆BrNO₅
MW: 276,05 g/mol
Bod tání: 146…148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00458681
CAS číslo: 91983-31-2