Ethyl-1-(2-formylphenyl)piperidine-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl 1-(2-formylphenyl)piperidine-4-carboxylate
OR29347-1G
OR29347-250MG
APOSOR29347-1GEA
2900
CZK
APOSOR29347-1G
APOSOR29347-250MG
Ethyl-1-(2-formylphenyl)piperidine-4-carboxylate
Ethyl-1-(2-formylphenyl)piperidine-4-carboxylate
Vzorec:
C₁₅H₁₉NO₃ MW: 261,3200 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00662563 CAS číslo: 259683-56-2 |