Tisk…
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2934-25G OR2934-5G OR2934-100G
APOSOR2934-25GEA 744 CZK
APOSOR2934-25G APOSOR2934-5G APOSOR2934-100G
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol 98%
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
Bod varu: 139 °C/1mmHg
Bod tání: 93…95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002902
CAS číslo: 501-94-0
EINECS: 207-930-8