Tisk…
Ethyl [(ethoxycarbonyl)thio]acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR29339-1G OR29339-2.5G OR29339-5G OR29339-10G
APOSOR29339-1GEA 3740 CZK
APOSOR29339-1G APOSOR29339-2.5G APOSOR29339-5G APOSOR29339-10G
Ethyl [(ethoxycarbonyl)thio]acetate
Ethyl [(ethoxycarbonyl)thio]acetate
Vzorec: C₇H₁₂O₄S
MW: 192.24 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00662532
CAS číslo: 52790-15-5
UN: 1993
ADR: 3 III