Tisk…
4-Bromoheptane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR2933-25G OR2933-5G
APOSOR2933-25GEA 9200 CZK
APOSOR2933-25G APOSOR2933-5G
4-Bromoheptane 97%
4-Bromoheptane
Vzorec: H₃C(CH₂)₂BrCH(CH₂)₂CH₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039182
CAS číslo: 998-93-6
UN: 1993
ADR: 3,III