Tisk…
2-Amino-3,5-dimethylbenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2932-10G OR2932-25G OR2932-5G
APOSOR2932-10GEA 2690 CZK
APOSOR2932-10G APOSOR2932-25G APOSOR2932-5G
2-Amino-3,5-dimethylbenzoic acid 97%
2-Amino-3,5-dimethylbenzoic acid
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Bod tání: 189…196 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017099
CAS číslo: 14438-32-5