Tisk…
4-Amino-3-methylbenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Cyano-2-methylaniline
OR2931-25G
APOSOR2931-25GEA 5790 CZK
APOSOR2931-25G
4-Amino-3-methylbenzonitrile
4-Amino-3-methylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093969
CAS číslo: 78881-21-7