Tisk…
Cyclohexyl(phenyl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR29308-1G OR29308-250MG
APOSOR29308-1GEA 1870 CZK
APOSOR29308-1G APOSOR29308-250MG
Cyclohexyl(phenyl)methanol
Cyclohexyl(phenyl)methanol
Vzorec: C₁₃H₁₈O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00019357
CAS číslo: 945-49-3