Tisk…
4-Pyrrol-1-ylphenylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(1H-Pyrrol-1-yl)aniline
OR29302-1G OR29302-500MG OR29302-5G
APOSOR29302-1GEA 827 CZK
APOSOR29302-1G APOSOR29302-500MG APOSOR29302-5G
4-Pyrrol-1-ylphenylamine
4-Pyrrol-1-ylphenylamine
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,2 g/mol
Bod tání: 80,7…81.2 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01934575
CAS číslo: 52768-17-9