Tisk…
Methyl-3-phenoxybenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-phenoxybenzoate
OR29298-1G OR29298-5G OR29298-10G
APOSOR29298-1GEA 705 CZK
APOSOR29298-1G APOSOR29298-5G APOSOR29298-10G
Methyl-3-phenoxybenzoate
Methyl-3-phenoxybenzoate
Vzorec: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228.2433 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017192
CAS číslo: 50789-43-0