Tisk…
2-Hydrazino-3-nitropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR29277-1G OR29277-5G OR29277-10G
APOSOR29277-1GEA 992 CZK
APOSOR29277-1G APOSOR29277-5G APOSOR29277-10G
2-Hydrazino-3-nitropyridine
2-Hydrazino-3-nitropyridine
Vzorec: C₅H₆N₄O₂
Bod tání: 173…175 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00085923
CAS číslo: 15367-16-5