Tisk…
Piperonylonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR29275-25G OR29275-1G OR29275-5G OR29275-10G OR29275-50G
APOSOR29275-25GEA 1820 CZK
APOSOR29275-25G APOSOR29275-1G APOSOR29275-5G APOSOR29275-10G APOSOR29275-50G
Piperonylonitrile 97%
Piperonylonitrile
Vzorec: C₈H₅NO₂
Bod tání: 90…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005820
CAS číslo: 4421-09-4
EINECS: 224-590-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III