Tisk…
6-Chloropiperonal
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2927-1G OR2927-250MG
APOSOR2927-1GEA 8270 CZK
APOSOR2927-1G APOSOR2927-250MG
6-Chloropiperonal
6-Chloropiperonal
Vzorec: C₈H₅ClO₃
Bod tání: 114…116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00022953
CAS číslo: 15952-61-1