2-Chloro-4,6-dimethoxyaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR29265-1G
OR29265-250MG
OR29265-5G
OR29265-500MG
APOSOR29265-1GEA
10060
CZK
APOSOR29265-1G
APOSOR29265-250MG
APOSOR29265-5G
APOSOR29265-500MG
2-Chloro-4,6-dimethoxyaniline 95%
2-Chloro-4,6-dimethoxyaniline
Vzorec:
C₈H₁₀ClNO₂ Bod tání: 44…45 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01567107 CAS číslo: 82485-84-5 |