4-Benzoylpiperidine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Phenyl(piperidin-4-yl)methanone hydrochloride
OR29257-1G
OR29257-5G
OR29257-10G
APOSOR29257-1GEA
744
CZK
APOSOR29257-1G
APOSOR29257-5G
APOSOR29257-10G
4-Benzoylpiperidine hydrochloride
4-Benzoylpiperidine hydrochloride
Vzorec:
C₁₂H₁₆ClNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00066982 CAS číslo: 25519-80-6 |