Thieno[3,2-b]thiophene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1,4-Dithiapentalene
OR29252-1G
OR29252-5G
OR29252-25G
APOSOR29252-1GEA
1240
CZK
APOSOR29252-1G
APOSOR29252-5G
APOSOR29252-25G
Thieno[3,2-b]thiophene 98%
Thieno[3,2-b]thiophene
Vzorec:
C₆H₄S₂ Bod varu: 71 °C/1mmHg Bod tání: 53…58 °C Bod vzplanutí: 99 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00179479 CAS číslo: 251-41-2 UN: 3335 ADR: 9,III |