Tisk…
3,5-Dibromobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR29247-25G OR29247-5G
APOSOR29247-25GEA 2280 CZK
APOSOR29247-25G APOSOR29247-5G
3,5-Dibromobenzonitrile
3,5-Dibromobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃Br₂N
MW: 260,9134 g/mol
Bod tání: 98,5…101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00178770
CAS číslo: 97165-77-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III