Tisk…
Methyl-3,5-dibromobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3,5-dibromobenzoate
OR29245-25G OR29245-5G
APOSOR29245-25GEA 827 CZK
APOSOR29245-25G APOSOR29245-5G
Methyl-3,5-dibromobenzoate 98%
Methyl-3,5-dibromobenzoate
Vzorec: C₈H₆Br₂O₂
MW: 293,94 g/mol
Bod tání: 62…63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082648
CAS číslo: 51329-15-8