Tisk…
2,2':5',2''-Terthiophene-5-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Formyl-2,2':5',2''-terthiophene, [2,2':5',2''-Terthiophene]-5-carbaldehyde
OR29237-5G
APOSOR29237-5GEA 5060 CZK
APOSOR29237-5G
2,2':5',2''-Terthiophene-5-carboxaldehyde
2,2':5',2''-Terthiophene-5-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₃H₈OS₃
MW: 276,39 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00115181
CAS číslo: 7342-41-8