Tisk…
2-Chloro-1-(4,5-dichloro-2-thienyl)ethan-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR29235-1G OR29235-5G OR29235-10G
APOSOR29235-1GEA 6290 CZK
APOSOR29235-1G APOSOR29235-5G APOSOR29235-10G
2-Chloro-1-(4,5-dichloro-2-thienyl)ethan-1-one
2-Chloro-1-(4,5-dichloro-2-thienyl)ethan-1-one
Vzorec: C₆H₃Cl₃OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02090184
CAS číslo: 64218-50-4