Tisk…
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR29220-1G OR29220-250MG OR29220-5G
APOSOR29220-1GEA 2570 CZK
APOSOR29220-1G APOSOR29220-250MG APOSOR29220-5G
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
Vzorec: C₁₀H₁₁N
Bod varu: 54…56 °C/1mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00099614
CAS číslo: 1195-98-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III